Tisk…
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3,4,5-Tetramethylcyclopent-2-enone
OR3509-5G OR3509-25G
APOSOR3509-5GEA 744 CZK
APOSOR3509-5G APOSOR3509-25G
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenone 95%
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenone
Vzorec: C₉H₁₄O
MW: 138,21 g/mol
Bod varu: 100 °C/30mmHg
Hustota: 0,917 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010248
CAS číslo: 54458-61-6