Tisk…
N-Tosyl-pyrrole-3-carboxylic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR350522-1G OR350522-5G
APOSOR350522-1GEA 744 CZK
APOSOR350522-1G APOSOR350522-5G
N-Tosyl-pyrrole-3-carboxylic acid 96%
N-Tosyl-pyrrole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₁NO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00145013
CAS číslo: 106058-86-0