Tisk…
Methyl-3-amino-4-bromobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-amino-4-bromobenzoate
OR350503-100G OR350503-25G
APOSOR350503-100GEA 6750 CZK
APOSOR350503-100G APOSOR350503-25G
Methyl-3-amino-4-bromobenzoate 98%
Methyl-3-amino-4-bromobenzoate
Vzorec: C₈H₈BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00553090
CAS číslo: 46064-79-3