Tisk…
4-((3-Hydroxypropyl)amino)-3-nitrophenol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR350491-100G OR350491-25G OR350491-5G
APOSOR350491-100GEA 3110 CZK
APOSOR350491-100G APOSOR350491-25G APOSOR350491-5G
4-((3-Hydroxypropyl)amino)-3-nitrophenol 95+%
4-((3-Hydroxypropyl)amino)-3-nitrophenol
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368637
CAS číslo: 92952-81-3