Tisk…
Ethyl-5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR350470-25G OR350470-1G
APOSOR350470-25GEA 5720 CZK
APOSOR350470-25G APOSOR350470-1G
Ethyl-5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 97+%
Ethyl-5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₁NO₂
MW: 153,1800 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01006731
CAS číslo: 3284-51-3