Tisk…
4-Chloroquinoline-6-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR350463-1G OR350463-250MG
APOSOR350463-1GEA 11580 CZK
APOSOR350463-1G APOSOR350463-250MG
4-Chloroquinoline-6-carbonitrile
4-Chloroquinoline-6-carbonitrile
Vzorec: C₁₀H₅ClN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08063204
CAS číslo: 219763-83-4