Tisk…
3-Hydrazinylbenzonitrile hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR350454-5G OR350454-1G
APOSOR350454-5GEA 705 CZK
APOSOR350454-5G APOSOR350454-1G
3-Hydrazinylbenzonitrile hydrochloride 97%
3-Hydrazinylbenzonitrile hydrochloride
Vzorec: C7H8ClN3
Bod tání: 194…196 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03094642
CAS číslo: 2881-99-4