Tisk…
1-Boc-indole-3-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (1-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-indol-3-yl)boronic acid
OR350387-5G
APOSOR350387-5GEA 2400 CZK
APOSOR350387-5G
1-Boc-indole-3-boronic acid
1-Boc-indole-3-boronic acid
Vzorec: C₁₃H₁₆BNO₄
MW: 261,0814 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD06656257
CAS číslo: 181365-26-4