Tisk…
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR350386-25G OR350386-5G
APOSOR350386-25GEA 6220 CZK
APOSOR350386-25G APOSOR350386-5G
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline 95%
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline
Vzorec: C₁₆H₁₆N₂
MW: 236.32
Bod varu: 386
Bod tání: 277…280 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004974
CAS číslo: 1660-93-1
EINECS: 216-762-4