2-Thiouracil 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR350373-100G
OR350373-25G
OR350373-250G
APOSOR350373-100GEA
1240
CZK
APOSOR350373-100G
APOSOR350373-25G
APOSOR350373-250G
2-Thiouracil 99%
2-Thiouracil
Vzorec:
C₄H₄N₂OS Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006039 CAS číslo: 141-90-2 |