Tisk…
Thiazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR350371-25G OR350371-5G
APOSOR350371-25GEA 4140 CZK
APOSOR350371-25G APOSOR350371-5G
Thiazole 98%
Thiazole
Vzorec: C₃H₃NS
MW: 85,13 g/mol
Bod varu: 117…118 °C/760mmHg
Bod tání: –33 °C
Hustota: 1,198 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005315
CAS číslo: 288-47-1
UN: 1993
ADR: 3,III