Tisk…
1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1,3-propanedione
Dodavatel: Apollo Scientific
OR350370-500G OR350370-1KG
APOSOR350370-500GEA 3710 CZK
APOSOR350370-500G APOSOR350370-1KG
1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1,3-propanedione
1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1,3-propanedione
Vzorec: C₂₀H₂₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00210252
CAS číslo: 70356-09-1