5,6,7,8-Tetrahydroquinoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR350369-100G
OR350369-25G
OR350369-500G
APOSOR350369-100GEA
3410
CZK
APOSOR350369-100G
APOSOR350369-25G
APOSOR350369-500G
5,6,7,8-Tetrahydroquinoline 97%
5,6,7,8-Tetrahydroquinoline
Vzorec:
C₉H₁₁N MW: 133,19 g/mol Bod varu: 222 °C Hustota: 1,03 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 86 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006734 CAS číslo: 10500-57-9 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...