Tisk…
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (1S)-(+)-2-Oxobornane-10-sulphonyl chloride, ((1S,4R)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulphonyl chloride, D(+)-Camphor-10-sulphonyl chloride
OR350351-100G OR350351-25G
APOSOR350351-100GEA 7440 CZK
APOSOR350351-100G APOSOR350351-25G
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonyl chloride 97%
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonyl chloride
Vzorec: C₁₀H₁₅ClO₃S
MW: 250.75
Bod tání: 65…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064156
CAS číslo: 21286-54-4
UN: 3261
ADR: 8 II