Tisk…
2-(Quinolin-6-yl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR350332-1G OR350332-5G
APOSOR350332-1GEA 0 CZK
APOSOR350332-1G APOSOR350332-5G
2-(Quinolin-6-yl)acetic acid
2-(Quinolin-6-yl)acetic acid
Vzorec: C₁₁H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07776794
CAS číslo: 5622-34-4