Tisk…
2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR350324-100G OR350324-25G
APOSOR350324-100GEA 7870 CZK
APOSOR350324-100G APOSOR350324-25G
2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride
2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride
Vzorec: C₇H₈ClNO₂
Bod tání: 141 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012827
CAS číslo: 6622-91-9