2-Propoxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR350317-100G
OR350317-25G
OR350317-500G
APOSOR350317-100GEA
2610
CZK
APOSOR350317-100G
APOSOR350317-25G
APOSOR350317-500G
2-Propoxybenzoic acid
2-Propoxybenzoic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01075687 CAS číslo: 2100-31-4 |