Pyridinium-p-toluenesulphonate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Pyridin-1-ium 4-methylbenzenesulphonate
OR350313-500G
APOSOR350313-500GEA
2280
CZK
APOSOR350313-500G
Pyridinium-p-toluenesulphonate 98%
Pyridinium-p-toluenesulphonate
Vzorec:
C₁₂H₁₃NO₃S MW: 251,31 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013108 CAS číslo: 24057-28-1 |