Tisk…
O-(Tetrahydropyran-2-yl)-hydroxylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Aminooxy)tetrahydro-2H-pyran, N-(2-tetrahydropyranyloxy)amine, O-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)hydroxylamine
OR350311-25G OR350311-100G OR350311-5G
APOSOR350311-25GEA 4530 CZK
APOSOR350311-25G APOSOR350311-100G APOSOR350311-5G
O-(Tetrahydropyran-2-yl)-hydroxylamine 98%
O-(Tetrahydropyran-2-yl)-hydroxylamine
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
MW: 117.148 g/mol
Bod varu: 81 °C/20mmHg
Bod tání: 34…37 °C
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD01321374
CAS číslo: 6723-30-4