Tisk…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(N-Boc-amidino)pyrazole, N-Boc-1H-pyrazole-1-carboximidamide, 1-[N-(tert-Butoxycarbonyl)carbamimidoyl]pyrazole, N-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboximidamide, 1-[N-(tert-Butoxycarbonyl)amidino]pyrazole, N-Boc-1-Guanylpyrazole
OR350307-25G
APOSOR350307-25GEA 1870 CZK
APOSOR350307-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine
Vzorec: C₉H₁₄N₄O₂
MW: 210,24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216663
CAS číslo: 152120-61-1