Tisk…
2-((Diphenylmethylene)amino)acetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR350306-25G OR350306-5G OR350306-100G
APOSOR350306-25GEA 0 CZK
APOSOR350306-25G APOSOR350306-5G APOSOR350306-100G
2-((Diphenylmethylene)amino)acetonitrile
2-((Diphenylmethylene)amino)acetonitrile
Vzorec: C₁₅H₁₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009970
CAS číslo: 70591-20-7