Tisk…
1-N-Boc-4-(4-bromophenyl)piperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-N-Boc-4-(4-Bromophenyl)piperidine
OR350304-5G
APOSOR350304-5GEA 2980 CZK
APOSOR350304-5G
1-N-Boc-4-(4-bromophenyl)piperidine
1-N-Boc-4-(4-bromophenyl)piperidine
Vzorec: C₁₆H₂₂BrNO₂
MW: 340,2600 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09878774
CAS číslo: 769944-78-7