Tisk…
3-Nitrobenzylamine hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR350302-25G OR350302-5G OR350302-100G
APOSOR350302-25GEA 5130 CZK
APOSOR350302-25G APOSOR350302-5G APOSOR350302-100G
3-Nitrobenzylamine hydrochloride 98%
3-Nitrobenzylamine hydrochloride
Vzorec: C₇H₉ClN₂O₂
Bod tání: 226…231 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012858
CAS číslo: 26177-43-5
EINECS: 247-502-8