Tisk…
3-Bromo-5-methoxyphenylboronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Bromo-5-methoxyphenyl)boronic acid
OR3503-5G
APOSOR3503-5GEA 3270 CZK
APOSOR3503-5G
3-Bromo-5-methoxyphenylboronic acid 96%
3-Bromo-5-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BBrO₃
MW: 230,8516 g/mol
Bod tání: 224…226 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07369759
CAS číslo: 849062-12-0