Tisk…
2-Naphthaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: β-Naphthaldehyde
OR350292-100G
APOSOR350292-100GEA 3230 CZK
APOSOR350292-100G
2-Naphthaldehyde
2-Naphthaldehyde
Vzorec: C₁₁H₈O
MW: 156,18 g/mol
Bod varu: 160…19mm °C
Bod tání: 58…61 °C
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00004094
CAS číslo: 66-99-9
EINECS: 200-640-2
UN: 3335
ADR: 9,III