Tisk…
5-Methoxynicotinonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR350274-5G
APOSOR350274-5GEA 6550 CZK
APOSOR350274-5G
5-Methoxynicotinonitrile 98%
5-Methoxynicotinonitrile
Vzorec: C₇H₆N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09909444
CAS číslo: 298204-74-7