Tisk…
2-(Methylthio)phenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Hydroxythioanisole
OR350271-25G
APOSOR350271-25GEA 3410 CZK
APOSOR350271-25G
2-(Methylthio)phenol 98%
2-(Methylthio)phenol
Vzorec: C₇H₈OS
MW: 140,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002211
CAS číslo: 1073-29-6