Tisk…
Methyl-4-amino-2-chlorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-amino-2-chlorobenzoate
OR350268-100G
APOSOR350268-100GEA 7210 CZK
APOSOR350268-100G
Methyl-4-amino-2-chlorobenzoate
Methyl-4-amino-2-chlorobenzoate
Vzorec: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,6076 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840484
CAS číslo: 46004-37-9