Tisk…
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR350262-100G OR350262-500G
APOSOR350262-100GEA 857 CZK
APOSOR350262-100G APOSOR350262-500G
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate 97%
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Vzorec: C₄H₅N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00135989
CAS číslo: 4928-88-5