Tisk…
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl (S)-(+)-2-oxopyrrolidine-5-carboxylate, H-Pyr-OMe
OR350259-500G
APOSOR350259-500GEA 2940 CZK
APOSOR350259-500G
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
Vzorec: C₆H₉NO₃
MW: 143,14 g/mol
Bod varu: 90 °C/ 0,1mmHg
Hustota: 1,226 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00080931
CAS číslo: 4931-66-2
EINECS: 225-567-3