Tisk…
3-Methylcinnamic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(m-Tolyl)acrylic acid
OR350254-25G OR350254-5G
APOSOR350254-25GEA 1620 CZK
APOSOR350254-25G APOSOR350254-5G
3-Methylcinnamic acid
3-Methylcinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Bod tání: 116…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016844
CAS číslo: 3029-79-6