Tisk…
3-Methyl-6-nitro-1H-indazole 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR350252-100G OR350252-25G OR350252-5G
APOSOR350252-100GEA 2570 CZK
APOSOR350252-100G APOSOR350252-25G APOSOR350252-5G
3-Methyl-6-nitro-1H-indazole 99%
3-Methyl-6-nitro-1H-indazole
Vzorec: C₈H₇N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07082704
CAS číslo: 6494-19-5