Tisk…
3-Formyl-2-picoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR350218-1G OR350218-5G
APOSOR350218-1GEA 2700 CZK
APOSOR350218-1G APOSOR350218-5G
3-Formyl-2-picoline 97%
3-Formyl-2-picoline
Vzorec: C₇H₇NO
Hustota: 1,106 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08234911
CAS číslo: 60032-57-7