Tisk…
Methyl-4-iodobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Iodobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-iodobenzoate
OR350215-100G OR350215-25G OR350215-500G
APOSOR350215-100GEA 1410 CZK
APOSOR350215-100G APOSOR350215-25G APOSOR350215-500G
Methyl-4-iodobenzoate
Methyl-4-iodobenzoate
Vzorec: C₈H₇IO₂
MW: 262.05
Bod varu: 276
Bod tání: 112…116 °C
Hustota: 2.02
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016353
CAS číslo: 619-44-3
EINECS: 210-597-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS III