Tisk…
Isoindoline hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR350210-5G OR350210-10G OR350210-1G
APOSOR350210-5GEA 1330 CZK
APOSOR350210-5G APOSOR350210-10G APOSOR350210-1G
Isoindoline hydrochloride
Isoindoline hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₀ClN
MW: 155.625 g/mol
Bod tání: 255…256 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD03502377
CAS číslo: 32372-82-0