3-Iodo-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Iodopyrazole
OR350207-25G
OR350207-5G
OR350207-10G
APOSOR350207-25GEA
4270
CZK
APOSOR350207-25G
APOSOR350207-5G
APOSOR350207-10G
3-Iodo-1H-pyrazole
3-Iodo-1H-pyrazole
Vzorec:
C₃H₃IN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12022324 CAS číslo: 4522-35-4 |