Tisk…
Isoxazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoxazole, 4-Isoxazoleboronic acid pinacol ester
OR350204-1G OR350204-250MG OR350204-5G
APOSOR350204-1GEA 2200 CZK
APOSOR350204-1G APOSOR350204-250MG APOSOR350204-5G
Isoxazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
Isoxazole-4-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₉H₁₄BNO₃
MW: 195.02 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06657891
CAS číslo: 928664-98-6