2-Isopropyl-4-methylthiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR350201-100G
OR350201-25G
OR350201-500G
APOSOR350201-100GEA
1210
CZK
APOSOR350201-100G
APOSOR350201-25G
APOSOR350201-500G
2-Isopropyl-4-methylthiazole
2-Isopropyl-4-methylthiazole
Vzorec:
C₇H₁₁NS Bod varu: 92 °C Hustota: 1,001 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 58 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00036561 CAS číslo: 15679-13-7 UN: 1993 ADR: 3,III |