4-(Hydroxymethyl)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR350195-25G
OR350195-5G
OR350195-100G
APOSOR350195-25GEA
2150
CZK
APOSOR350195-25G
APOSOR350195-5G
APOSOR350195-100G
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid 98%
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid
Vzorec:
C₈H₈O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017598 CAS číslo: 3006-96-0 |