Tisk…
6-Hydroxy-1-tetralone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR350186-100G OR350186-25G OR350186-5G
APOSOR350186-100GEA 2900 CZK
APOSOR350186-100G APOSOR350186-25G APOSOR350186-5G
6-Hydroxy-1-tetralone
6-Hydroxy-1-tetralone
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Bod tání: 154…157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00156670
CAS číslo: 3470-50-6