Tisk…
N-ɑ-Fmoc-N-ε-boc-L-lysine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-ε-(tert-Butoxycarbonyl)-N-ɑ-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-lysine, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-6-((tert-butoxycarbonyl)amino)hexanoic acid, N-ε-Boc-N-ɑ-Fmoc-L-lysine, Fmoc-Lys(Boc)-OH
OR350184-100G OR350184-25G OR350184-500G
APOSOR350184-100GEA 2150 CZK
APOSOR350184-100G APOSOR350184-25G APOSOR350184-500G
N-ɑ-Fmoc-N-ε-boc-L-lysine 97%
N-alpha-Fmoc-N-epsilon-boc-L-lysine
Vzorec: C₂₆H₃₂N₂O₆
MW: 468.55 g/mol
Bod tání: 129…135 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00037138
CAS číslo: 71989-26-9