Tisk…
Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N1-tert-butoxycarbonyl-L-tryptophan
OR350178-25G OR350178-5G OR350178-10G
APOSOR350178-25GEA 2900 CZK
APOSOR350178-25G APOSOR350178-5G APOSOR350178-10G
Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N1-tert-butoxycarbonyl-L-tryptophan
Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N1-tert-butoxycarbonyl-L-tryptophan
Vzorec: C₃₁H₃₀N₂O₆
MW: 526,59 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153366
CAS číslo: 143824-78-6