Tisk…
4-Ethoxyphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR350170-100G OR350170-500G
APOSOR350170-100GEA 1700 CZK
APOSOR350170-100G APOSOR350170-500G
4-Ethoxyphenol
4-Ethoxyphenol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Bod varu: 121 °C
Bod tání: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002334
CAS číslo: 622-62-8