Tisk…
Ethyl-3-hydroxy-3-phenylpropionate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-hydroxy-3-phenylpropanoate
OR350163-5G OR350163-25G
APOSOR350163-5GEA 1660 CZK
APOSOR350163-5G APOSOR350163-25G
Ethyl-3-hydroxy-3-phenylpropionate
Ethyl-3-hydroxy-3-phenylpropionate
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00086891
CAS číslo: 5764-85-2