2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR350157-100G
OR350157-5G
OR350157-25G
APOSOR350157-100GEA
1870
CZK
APOSOR350157-100G
APOSOR350157-5G
APOSOR350157-25G
2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylate
2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylate
Vzorec:
C₂₄H₂₇NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00059260 CAS číslo: 6197-30-4 |