Tisk…
3,6-Dihydroxyphthalonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR350148-100G OR350148-25G
APOSOR350148-100GEA 3380 CZK
APOSOR350148-100G APOSOR350148-25G
3,6-Dihydroxyphthalonitrile
3,6-Dihydroxyphthalonitrile
Vzorec: C₈H₄N₂O₂
Bod tání: >230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001790
CAS číslo: 4733-50-0
EINECS: 225-241-0