Tisk…
trans-2,5-Dimethylpiperazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR350142-25G OR350142-100G OR350142-5G
APOSOR350142-25GEA 695 CZK
APOSOR350142-25G APOSOR350142-100G APOSOR350142-5G
trans-2,5-Dimethylpiperazine 95%
trans-2,5-Dimethylpiperazine
Vzorec: C₆H₁₄N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070516
CAS číslo: 2815-34-1
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1,II