Tisk…
3,5-Di-tert-butylphenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR350137-1G OR350137-5G
APOSOR350137-1GEA 0 CZK
APOSOR350137-1G APOSOR350137-5G
3,5-Di-tert-butylphenylboronic acid 97%
3,5-Di-tert-butylphenylboronic acid
Vzorec: C₁₄H₂₃BO₂
Bod tání: 182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07780212
CAS číslo: 197223-39-5