Tisk…
6-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR350133-100G OR350133-500G
APOSOR350133-100GEA 3540 CZK
APOSOR350133-100G APOSOR350133-500G
6-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile 95%
6-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Vzorec: C₇H₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043831
CAS číslo: 5444-02-0