Tisk…
2,5-Dibromopyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR350122-100G OR350122-25G
APOSOR350122-100GEA 10650 CZK
APOSOR350122-100G APOSOR350122-25G
2,5-Dibromopyrimidine
2,5-Dibromopyrimidine
Vzorec: C₄H₂Br₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08275684
CAS číslo: 32779-37-6